Få mere at vide
Tetrahydropyran-4-carbothioamid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10578934
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10578934 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10103034 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10578934 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC29918DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 88571-77-1
Molekylær formel C6H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 145.22
MDL nummer MFCD10700048
InChI nøgle ZUONFEFOQCUTDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carbothioamide, tetrahydropyran-4-carbothioamide, 2h-pyran-4-carbothioamide,tetrahydro, 2h-pyran-4-carbothioamide, tetrahydro, acmc-20fauh, oxane-4-carboimidothioic acid, 4-carbamothioyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-carbothioic acid amide, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-ylaminomethane-1-thione
PubChem CID 13197204
IUPAC navn oxan-4-carbothioamid
SMIL C1COCCC1C(=S)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetrahydropyran-4-carbothioamide
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 145.22
Procent renhed 97%