Få mere at vide
Tetrahydropyran-2-ylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15234298 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15234298 5 g 5g
15224298 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15234298 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453370050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6628-83-7 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6628-83-7
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.17
InChI nøgle NYGCBQKDTGBHSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-2-ylmethylamine, 2-aminomethyl tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanamine, 2-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran-2-methanamine, tetrahydro, 2-aminomethyltetrahydropyran, c-tetrahydro-pyran-2-yl-methylamine, pyran, 2-aminomethyl tetrahydro, pyran, 2-aminomethyltetrahydro, oxan-2-yl methanamine
PubChem CID 97924
IUPAC navn oxan-2-ylmethanamin
SMIL C1CCOC(C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydropyran-2-ylmethylamine
Kogepunkt 110.0°C (25.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 115.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydropyran-2-ylmethylamine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.