Få mere at vide
Tetrahydropyran-2-methanol, TRC
Artikelnummer. 30456166
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30456166 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30456166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79555350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydropyran-2-methanol
CAS 100-72-1
Molekylær formel C6H12O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
SMIL OCC1CCCCO1
IUPAC navn oxan-2-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 116.15
Formel vægt 116.0837