Få mere at vide
Tetrahydropyran-2-methanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10681253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10681253 10 g Glass bottle 10g
10386970 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10681253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138250100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 100-72-1 | Molecular Formula: C6H12O2 | Molecular Weight: 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-72-1
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00006624
InChI nøgle ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-2-methanol, 2h-pyran-2-methanol, tetrahydro, 2-hydroxymethyltetrahydropyran, tetrahydropyran-2-carbinol, 2-hydroxymethyl tetrahydropyran, pyran-2-methanol, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2-tetrahydropyranilcarbinol, tetrahydropyranyl-2-methanol, 2-methyloltetrahydro-1,4-pyran
PubChem CID 7524
IUPAC navn oxan-2-ylmethanol
SMIL C1CCOC(C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydropyran-2-methanol
Navn note 98%
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 187°C
Flammepunkt 93°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4570 to 1.459
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.02
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydropyran-2-methanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.