Få mere at vide
Tetrahydropyran-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10246493
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10246493 250 mg 250mg
10072304 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10246493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41201CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 51673-83-7
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.143
MDL nummer MFCD07779239
InChI nøgle MQAYFGXOFCEZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2h-pyran-2-carboxylic acid, tetrahydro, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, pubchem19589, acmc-20m8cx, acmc-20m8cy, 2-tetrahydropyranoic acid, tetrahydro-pyran-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-2-carboxylic acid
PubChem CID 10964532
IUPAC navn oxan-2-carboxylsyre
SMIL C1CCOC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydropyran-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 130.14
Procent renhed 95%