Få mere at vide
Tetrahydropyran-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10072304
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10072304
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC41201DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 51673-83-7
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.143
MDL nummer MFCD07779239
InChI nøgle MQAYFGXOFCEZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2h-pyran-2-carboxylic acid, tetrahydro, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, pubchem19589, acmc-20m8cx, acmc-20m8cy, 2-tetrahydropyranoic acid, tetrahydro-pyran-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-2-carboxylic acid
PubChem CID 10964532
IUPAC navn oxan-2-carboxylsyre
SMIL C1CCOC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydropyran-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 130.14
Procent renhed 95%