missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetrahydrophthalic Acid, TRC

Artikelnummer. 30452612
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452612 500 mg
30450005 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452612 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT889826500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid
CAS 88-98-2
Molekylær formel C8 H10 O4
Mængde 500 mg
Synonym 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid, HN 200, NSC 239116, Rikacid TH-W, Tetrahydrophthalic acid, Δ4-Tetrahydrophthalic acid, THPA
InChI formel InChI=1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMIL OC(=O)C1CC=CCC1C(=O)O
IUPAC navn cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 170.16
Formel vægt 170.0579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.