Få mere at vide
Tetrahydronaphthalen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene |
| CAS | 119-64-2 |
| Molekylær formel | C10 H12 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Naphthalene','1,2,3,4-tetrahydro-, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Benzocyclohexane, NSC 77451, Tetrahydronaphthalene, Tetralin, Tetranap |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2 |
| SMIL | C1CCc2ccccc2C1 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.2 |
| Formel vægt | 132.0939 |