Få mere at vide
Tetrahydronaphthalene, 97+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10406890 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10406890 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10406890 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0850/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 119-64-2
Smeltepunkt -35°C
Farve Colorless
Kogepunkt 207°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C10H12
MDL nummer MFCD00001733
Mængde 500 mL
Synonym tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
InChI nøgle CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC2=CC=CC=C2C1
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Molekylvægt (g/mol) 132.21
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
Formel vægt 132.2g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.