missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetrahydroharmine, TRC

Artikelnummer. 30449385
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449385 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT31028510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tetrahydro-Harmine
CAS 17019-01-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13 H16 N2 O
Mængde 10 mg
Synonym 1H-Pyrido[3,4-b]indole','2,3,4,9-tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-, Harmine','tetrahydro- (6CI), (±)-Tetrahydroharmine, 1,2,3,4-Tetrahydroharmine, Leptaflorine, Tetrahydroharmine, 1,2-Dihydroharmaline
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7-8,14-15H,5-6H2,1-2H3
SMIL COc1ccc2c3CCNC(C)c3[nH]c2c1
IUPAC navn 7-methoxy-1-methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole
Molekylvægt (g/mol) 216.28
Formel vægt 216.1263
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.