Få mere at vide
Tetrahydroharmine, Mikromol™
Beskrivelse
Tetrahydroharmine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tetrahydro-Harmine |
| CAS | 17019-01-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | tetrahydro-Harmine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H16 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Pyrido[3,4-b]indole, 2,3,4,9-tetrahydro-7-methoxy-1-methyl-, Harmine, tetrahydro- (6CI), 1,2,3,4-Tetrahydroharmine, Leptaflorine, Tetrahydroharmine, 1,2-Dihydroharmaline, (+/-)-Tetrahydroharmine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7-8,14-15H,5-6H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc2c3CCNC(C)c3[nH]c2c1 |
| IUPAC navn | 7-methoxy-1-methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole |
| Vis mere |