Få mere at vide
Tetrahydrogestrinone (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrogestrinone (THG) |
| CAS | 618903-56-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H28 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 18,19-Dinorpregna-4,9,11-trien-3-one','13-ethyl-17-hydroxy-','(17α)-, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-3-one, THG, Tetrahydrogestrinone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h9,11,13,18-19,23H,3-8,10,12H2,1-2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12CC |
| IUPAC navn | (8S,13S,14S,17S)-13,17-diethyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.4 |
| Vis mere |