Få mere at vide
Tetrahydrogestrinone (>90%), TRC
Artikelnummer. 30427881
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30427881 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30427881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29360025MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrogestrinone (THG)
CAS 618903-56-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21 H28 O2
Mængde 25 mg
Synonym 18,19-Dinorpregna-4,9,11-trien-3-one','13-ethyl-17-hydroxy-','(17α)-, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-3-one, THG, Tetrahydrogestrinone
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h9,11,13,18-19,23H,3-8,10,12H2,1-2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1
SMIL CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12CC
IUPAC navn (8S,13S,14S,17S)-13,17-diethyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 312.4
Formel vægt 312.4458
Procent renhed >95