Få mere at vide
(+/-)-Tetrahydrofurylylamin, 97%
Artikelnummer. 11416266
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416266 500 g 500g
11406266 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23068.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 4795-29-3 | C5H11NO | 101,15 g/mol
Tetrahydrofurfurylamin blev brugt til at studere specifikke interaktioner mellem ulig molekyler ved at beregne de molære overskydende entalpier. Det kan bruges til at fremstille N-tetrahydrofurfuryl-phthalimid med phthalsyreanhydrid ved opvarmning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tetrahydrofurfurylamin
blev brugt til at studere specifikke interaktioner mellem ulige molekyler ved at beregne de molære overskydende entalpier. Det kan bruges til at fremstille N-tetrahydrofurfuryl-phthalimid med phthalsyreanhydrid ved opvarmning.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Luftfølsom& hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4795-29-3
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD00005373
InChI nøgle YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfurylamine, 2-aminomethyltetrahydrofuran, 2-tetrahydrofurfurylamine, tetrahydrofuran-2-yl methanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro, furfurylamine, tetrahydro, 2-aminomethyl tetrahydrofuran, usaf q-2, tetrahydro-2-furanmethanamine, oxolan-2-yl-methanamine
PubChem CID 253298
IUPAC navn oxolan-2-ylmethanamin
SMIL NCC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Tetrahydrofurfurylamine
Tæthed 0.98
Mængde 500 g
Brydningsindeks 1.455
FN nummer UN2943
Beilstein 102729
Kogepunkt 153 °C til 154 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 101.15
Procent renhed 97%