Få mere at vide
Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate, 98%
Artikelnummer. 11332327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332327 1 g 1g
11342327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09878.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36810-87-4 | C6H9NOS
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36810-87-4
Molekylær formel C6H9NOS
MDL nummer MFCD00022476
Synonym 2-(Isothiocyanatomethyl)tetrahydrofuran
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofurfuryl isothiocyanate
Tæthed 1.12
Kogepunkt 122°C to 125°C (18 mmHg)
Brydningsindeks 1.535
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 111696
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 143.21
Procent renhed 98%