Få mere at vide
(±)-Tetrahydrofurfurylbromid, TRC
Artikelnummer. 30427690
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30427690 5 g
1 options
Artikelnummer. 30427690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2935705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Tetrahydrofurfuryl Bromide
CAS 1192-30-9
Molekylær formel C5H9BrO
Mængde 5 g
Synonym 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran (ACI), (RS)-Tetrahydrofurfuryl bromide, (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl bromide, (±)-Tetrahydrofurfuryl bromide, 2-(Bromomethyl)oxolane, NSC 93886, Tetrahydrofurfuryl bromide
InChI formel InChI=1S/C5H9BrO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
SMIL BrCC1OCCC1
IUPAC navn 2-(bromomethyl)tetrahydrofuran
Molekylvægt (g/mol) 165.03
Formel vægt 163.98