Få mere at vide
(±)-Tetrahydrofurfurylbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Tetrahydrofurfuryl Bromide |
| CAS | 1192-30-9 |
| Molekylær formel | C5H9BrO |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran (ACI), (RS)-Tetrahydrofurfuryl bromide, (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl bromide, (±)-Tetrahydrofurfuryl bromide, 2-(Bromomethyl)oxolane, NSC 93886, Tetrahydrofurfuryl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2 |
| SMIL | BrCC1OCCC1 |
| IUPAC navn | 2-(bromomethyl)tetrahydrofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.03 |
| Formel vægt | 163.98 |