Få mere at vide
Tetrahydrofurfurylbromid, 95%
Artikelnummer. 11483940
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483940 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11483940 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15192.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1192-30-9 | C5H9BrO | 165,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofurfuryl bromide
CAS 1192-30-9
Tæthed 1.452
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.488
Molekylær formel C5H9BrO
MDL nummer MFCD00016894
Beilstein 102717
Synonym tetrahydrofurfuryl bromide, 2-bromomethyl tetrahydrofuran, 2-bromomethyl oxolane, furan, 2-bromomethyl tetrahydro, 2-bromomethyl-tetrahydrofuran
InChI nøgle VOHILFSOWRNVJJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CC(OC1)CBr
IUPAC navn 2-(brommethyl)oxolan
Molekylvægt (g/mol) 165.03
PubChem CID 14501
Formel vægt 165.04
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofurfuryl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl bromide