Få mere at vide
Tetrahydrofurfurylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442208
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442208 10 g 10g
11452208 50 g 50g
11462208 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15192.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1192-30-9 | C5H9BrO | 165.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192-30-9
Molekylær formel C5H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 165.03
MDL nummer MFCD00016894
InChI nøgle VOHILFSOWRNVJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfuryl bromide, 2-bromomethyl tetrahydrofuran, 2-bromomethyl oxolane, furan, 2-bromomethyl tetrahydro, 2-bromomethyl-tetrahydrofuran, furan, tetrahydro-2-bromomethyl, tetrahydrofurfurylbromide, tetrahydrofrufryl bromide, 2-bromomethyltetrahydrofuran
PubChem CID 14501
IUPAC navn 2-(brommethyl)oxolan
SMIL BrCC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofurfuryl bromide
Tæthed 1.452
Mængde 10 g
Brydningsindeks 1.488
Beilstein 102717
Kogepunkt 169°C to 171°C
Formel vægt 165.04
Procent renhed 95%