Få mere at vide
Tetrahydrofurfurylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30453994
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30453994 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30453994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79565350ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofurfuryl alcohol
CAS 97-99-4
Molekylær formel C5 H10 O2
Mængde 50 mL
Synonym Furfuryl alcohol','tetrahydro- (8CI), Tetrahydro-2-furanmethanol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydrofurfuryl alcohol, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran, NSC 15434, QO THFA, Rac-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, THFA, Tetrahydro-2-furancarbinol, Tetrahydro-2-furanylmethanol, Tetrahydro-2-furylmethanol
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
SMIL OCC1CCCO1
IUPAC navn oxolan-2-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 102.1317
Formel vægt 102.0681