Få mere at vide
Tetrahydrofurfuryl Alcohol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofurfuryl Alcohol |
| Smeltepunkt | <-80°C |
| CAS | 97-99-4 |
| Tæthed | 1.05 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| MDL nummer | MFCD00005372 |
| Synonym | Tetrahydrofurfuryl alcohol, Tetrahydrofurancarbinol, 2-Hydroxymethyltetrahydrofuran, Tetrahydrofurfuryl alcohol |
| Kogepunkt | 178°C/1013 hPa |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.13 |
| Grad | Research |