Få mere at vide
Tetrahydrofurfurylalkohol, 99+%
Codice prodotto. 10586602 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Dimensione della confezione:
1kg
2.5kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Emballage Dimensione della confezione
10586602 250 g Glasflaske 250g
10209900 5 g Glasflaske 5g
10035930 1 kg Glasflaske 1kg
13458568 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10586602 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 420442500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-99-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00005372
InChI nøgle BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
IUPAC navn oxolan-2-ylmethanol
SMIL OCC1CCCO1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofurfuryl alcohol
Smeltepunkt -80,0 °C
Navn note 99+%
Tæthed 1.0543g/mL
Mængde 250 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4510 til 1,4530
Analyseprocentområde 1,6% maks. 1,2-Pentanediol (GC)
Specifik vægtfylde 1.0543
Viskositet 6,24 mPa (20 °C)
Beilstein 17, V,3, 115
Merck Index 15,9358
Kogepunkt 178,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, ether, acetone, kloroform og benzen
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99+%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.