Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofurfuryl alcohol |
| Smeltepunkt | -80,0 °C |
| Navn note | 98% |
| Tæthed | 1.0543g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,4510 til 1,4530 |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Vis mere |