Få mere at vide
(+/-)-Tetrahydrofurfurylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11493940
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493940 100 mL 100ml
11468946 500 mL 500ml
11478946 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493940 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17078.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-99-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00005372
InChI nøgle BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
SMIL OCC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
Smeltepunkt <-80 °C
Tæthed 1.053
Mængde 100 mL
Brydningsindeks 1.452
Beilstein 102723
Merck Index 14,9213
Kogepunkt 178 °C
IUPAC navn (oxolan-2-yl)methanol
Formel vægt 102.13
Procent renhed 98%