Få mere at vide
Tetrahydrofurfurylakrylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofurfuryl Acrylate |
| CAS | 2399-48-6 |
| Molekylær formel | C8 H12 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h2,7H,1,3-6H2 |
| SMIL | C=CC(=O)OCC1CCCO1 |
| IUPAC navn | oxolan-2-ylmethyl prop-2-enoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.179 |
| Formel vægt | 156.079 |