Få mere at vide
Tetrahydrofurfuryl akrylat, tech. 90%, stab.
Artikelnummer. 11318365
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318365 250 g 250g
11308365 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10299.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2399-48-6 | C8H12O3 | 156,181 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2399-48-6
Molekylær formel C8H12O3
Molekylvægt (g/mol) 156.181
MDL nummer MFCD00014516
InChI nøgle YNXCGLKMOXLBOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofurfuryl acrylate, acrylic acid, tetrahydrofurfuryl ester, 2-propenoic acid, tetrahydro-2-furanyl methyl ester, sartomer 285, sartomer 302, viscoat 150, kayarad tc 101, light acrylate thf-a, thf-a, 2-propenoic acid, tetrahydrofurfuryl ester
PubChem CID 94232
IUPAC navn oxolan-2-ylmethylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OCC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofurfuryl acrylate
Navn note stabiliseret med 500 ppm hydroquinon
Tæthed 1.03
Kogepunkt 88 °C til 89 °C (9 mmHg)
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 250 g
FN nummer UN3334
Beilstein 113115
Formel vægt 156.18
Procent renhed 90%
Grad Teknisk