Få mere at vide
Tetrahydrofurfuryl acrylate, tech. 90%, stab.
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofurfuryl acrylate |
| Navn note | stabilized with 500ppm hydroquinone |
| Tæthed | 1.03 |
| Kogepunkt | 88°C to 89°C (9 mmHg) |
| Flammepunkt | 93°C (199°F) |
| Brydningsindeks | 1.455 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3334 |
| Beilstein | 113115 |
| Formel vægt | 156.18 |
| Vis mere |