Få mere at vide
Tetrahydrofuran, Stabilized, HPLC Grade, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558614 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
4 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. 15558614
Brand: Avantor J.T.Baker 944003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opløsningsmidler med høj renhed til brug i analytiske og præparative separationer
    For use in Gel permeation chromatography; For laboratory, research, or manufacturing use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Navn note Stabilized
CAS 109-99-9
Mængde 4 L
Flammepunkt −14.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 0.88kg
Molekylær formel C4H8O
MDL nummer MFCD00005356
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCOC1
IUPAC navn oxolan
Molekylvægt (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formel vægt 72.11
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.