Få mere at vide
Tetrahydrofuran stabiliseret, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10027480 Shop alle J.T.Baker produkter
:
2.5 L
Artikelnummer. 10027480
Brand: JT Baker 8075.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Tekniske data
Smeltepunkt -108.5°C
CAS 109-99-9
Farve Består prøven
Tæthed 0.888 g/cm³ (20°C)
Kogepunkt 66&tdeg;C (1013 hPa)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt -21.5°C
Analyseprocentområde min. 99%
Rester efter fordampning max. 0.002%
Molekylær formel C4H8O
MDL nummer MFCD00005356
Vand max. 0.02%
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCOC1
IUPAC navn oxolan
Molekylvægt (g/mol) 72.11
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.