Få mere at vide
Tetrahydrofuran, spektrofotometrisk kvalitet, 99,7+%, ustab., pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334777
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334777 250 mL 250ml
11344777 1 L 1 L
11324777 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041819.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt °C to 108°C
Navn note Unstable
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.889 g/cm3 at 20°C
Mængde 250 mL
Flammepunkt -17°C (1°F)
Lugt Ether-like
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.407
Analyseprocentområde >99.7%
Damptryk 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Kogepunkt 66°C
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 72.11
Grad Spektrofotometrisk