Få mere at vide
Tetrahydrofuran, 99,5+%, for spektroskopi
Artikelnummer. 10044053 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10044053 500 mL Glasflaske 500ml
10547031 250 mL Glasflaske 250ml
10637212 1 L Glasflaske 1 L
11976161 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10044053 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222165000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    977.63 DKK / 500ml
    Spare 87.37 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9 , 128-37-0
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108,4 °C
Navn note For spektroskopi
Absorbans 1 maks. ved 215 nm, 0,5 max ved 230 nm, 0,26 maks. ved 240 nm, 0,1 maks. ved 250 nm, 0,05 maks. ved 260 nm, 0,04 maks. ved 270 nm, 0,02 max ved 280 nm, (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand), (1 cm celle vs HPLC-kvalitetsvand) ved 0nm
Surhed ≤0,0002meq/g
Alkalinitet ≤0,0006 meq/g
Tæthed 0.8800g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt −21 °C
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.407
Rester efter fordampning ≤0.005%
Analyseprocentområde 99.5+%
Specifik vægtfylde 0.88
Damptryk Damptryk: 200 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,55 mPa (20 °C)
Vand ≤0.03%
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Kogepunkt 66,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylenchlorid og acetone
Formel vægt 72.11
Procent renhed ≥99.5%
Grad Spektroskopi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.