Få mere at vide
Tetrahydrofuran (Sequencing), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10091303
Mængde:
1 L
Emballage:
EcoSafPak™ Amber Glass
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 10091303
Brand: Fisher BioReagents BP11401
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tetrahydrofuran is commonly used in sequencing procedures.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by an SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
pH 7 to 8
Smeltepunkt -108.4°C
Absorbans 0.10 AU max. at 254nm, 0.30 AU max. at 230nm, 0.60 AU max. at 215nm, 1.00 AU max. at 210nm
CAS 109-99-9
Farve Colorless
Tæthed 0.880g/cm³
Kogepunkt 66°C
Mængde 1 L
Emballage EcoSafPak™ Amber Glass
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.4040 to 1.4070 (at 25°C)
Rester efter fordampning 5ppm max.
Molekylær formel C4H8O
MDL nummer MFCD00005356
Damptryk 200mbar at 20°C
Viskositet 0.55 cP at 20°C
Vand 0.02% max.
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCOC1
IUPAC navn oxolane
Molekylvægt (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formel vægt 72.11
Procent renhed ≥99.9%
Grad Sequencing
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.