Få mere at vide
Tetrahydrofuran, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15915540 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
45 L
Emballage:
Returtromle i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
45 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15915540 45 L Returtromle i rustfrit stål 45 L
1 options
Artikelnummer. 15915540 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 7218745LRC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
pH neutral
Smeltepunkt -108°C
CAS 109-99-9
Farve Farveløs
Mængde 45 L
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Molekylær formel C4H8O
MDL nummer MFCD00005356
Kogepunkt 65°C (1013 hPa)
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCOC1
IUPAC navn oxolan
Molekylvægt (g/mol) 72.11