Få mere at vide
Tetrahydrofuran, ReagentPlus™ ,≥ 99,0 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120868 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
20 L
Artikelnummer. 15621590
Brand: Honeywell Research Chemicals 1788101L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet, indeholder 250 ppm BHT som inhibitor,≥ 99,0 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108°C
Navn note Contains 250 ppm BHT as inhibitor
Farve Farveløs
Tæthed 0.889g/mL at 25°C
Kogepunkt 65°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.118
Flammepunkt −17°C (1.4°F)
Tændingspunkt 610°F
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.407(lit.)
Damptryk 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
FN nummer UN2056
Beilstein 102391
Formel vægt 72.11g/mol
Procent renhed ≥99.0%
Grad ReagentPlus
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: tetrahydrofuran