Få mere at vide
Tetrahydrofuran, ReagentPlus™ 99,0 ≥%, Solstice
Artikelnummer. 15641590
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
20 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15641590 20 L Rustfri stål dåse 20 L
15621590 1 L Glasflaske 1 L
15631590 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15611590 10 L Rustfri stål dåse 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15641590 Leverandør Fluka Leverandørnr. 17881020L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5620.00 DKK
    4529.12 DKK / 20 L
    Spare 1090.88 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Reagenskvalitet, indeholder 250 ppm BHT som hæmmer, ≥ 99,0%
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108 °C
Navn note Indeholder 250 ppm BHT som hæmmer
Farve Farveløs
Tæthed 0,889 g/ml ved 25 °C
Mængde 20 L
Eksplosionsgrænse 0.118
Flammepunkt −17 °C (1,4 °F)
Tændingspunkt 610 °F
Emballage Rustfri stål dåse
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.407 (bogstaveligt)
Damptryk 114 mmHg (15 °C), 143 mmHg (20 °C)
FN nummer UN2056
Beilstein 102391
Kogepunkt 65 °C
Formel vægt 72,11g/mol
Procent renhed ≥99.0%
Grad ReagentPlus