Få mere at vide
Tetrahydrofuran, Puriss. pa, reagens ACS, stabiliseret, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16635903
Skift visning
:
200 L
Artikelnummer.
16635903 200 L
1 options
Artikelnummer. 16635903 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 65777200L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108°C
CAS 109-99-9
Farve Farveløs
Tæthed 0.89 g/cm3 (20°C)
Mængde 200 L
Flammepunkt -21°C
Molekylær formel C4H8O
MDL nummer MFCD00005356
Beilstein 102391
Synonym THF, Oxolane, 1,4-Epoxybutane, Butylene oxide, Diethylene oxide, Tetra-methylene oxide
Kogepunkt 65°C (1013 hPa)
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCOC1
IUPAC navn oxolan
Molekylvægt (g/mol) 72.11