Få mere at vide
Tetrahydrofuran, til HPLC, ustabiliseret, Fisher Chemical™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8015159 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. 10264350
Brand: Fisher Chemical T/0706/PB15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C4H8O, CAS-nummer-109-99-9, butylenoxid, tetraidrofurano, 1,4-epoxybutan, furanidin, oxacyclopentan, tetrahydrofuran, hydrofuran, furan, tetrahydro, tetrahydrofuran, tetramethylenoxid, 2,5L, 61C Farvefri, 916,61 Farveløs 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolan, -108,4 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
pH 7 til 8
Smeltepunkt -108.4°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 66°C
Mængde 1 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 200mbar at 20°C
Viskositet 0.55cp at 20°C
Formel vægt 72.11g/mol