Få mere at vide
Tetrahydrofuran, til HPLC, ustabiliseret, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10578070 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10578070 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10264350 1 L Plastbelagt glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10578070 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/0706/PB17
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
C4H8O, CAS-nummer-109-99-9, butylenoxid, tetraidrofurano, 1,4-epoxybutan, furanidin, oxacyclopentan, tetrahydrofuran, hydrofuran, furan, tetrahydro, tetrahydrofuran, tetramethylenoxid, 2,5L, 61C Farvefri, 916,61 Farveløs 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolan, -108,4 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
pH 7 til 8
Smeltepunkt -108,4 °C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 200 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,55cp ved 20 °C
Kogepunkt 66 °C
Formel vægt 72,11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran