Beskrivelse
C4H8O, CAS-nummer-109-99-9, butylenoxid, tetraidrofurano, 1,4-epoxybutan, furanidin, oxacyclopentan, tetrahydrofuran, hydrofuran, furan, tetrahydro, tetrahydrofuran, tetramethylenoxid, 2,5L, 61C Farvefri, 916,61 Farveløs 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolan, -108,4 grader C
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 7 til 8 |
| Smeltepunkt | -108,4 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 200 mbar ved 20 °C |
| Viskositet | 0,55cp ved 20 °C |
| Kogepunkt | 66 °C |
| Formel vægt | 72,11g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tetrahydrofuran
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran