Få mere at vide
Tetrahydrofuran, Extra Pure, SLR, stabiliseret med 0,025% BHT, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10529960 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Artikelnummer. 10529960
Brand: Fisher Chemical T/0700/21
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C4H8O, CAS-nummer-109-99-9, oxacyclopentan, tetraidrofurano, 1,4-epoxybutan, furan, tetrahydro, butylenoxid, hydrofuran, tetrahydrofuran, tetrahydrofuran, furanidin, tetramethylenoxid, 2,5L, 61 BI Farvefri, 61C, 61C Farve 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolan, -108,4 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
pH 7 til 8
Smeltepunkt -108.4°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 66°C
Mængde 5 L
Emballage Metal dåse
Fysisk form Væske
Damptryk 200mbar at 20°C
Viskositet 0.55cp at 20°C
Formel vægt 72.11g/mol