Få mere at vide
Tetrahydrofuran, Extra Pure, SLR, stabiliseret med 0,025% BHT, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
C4H8O, CAS-nummer-109-99-9, oxacyclopentan, tetraidrofurano, 1,4-epoxybutan, furan, tetrahydro, butylenoxid, hydrofuran, tetrahydrofuran, tetrahydrofuran, furanidin, tetramethylenoxid, 2,5L, 61 BI Farvefri, 61C, 61C Farve 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolan, -108,4 grader C
Tekniske data
Spezifikation
| pH | 7 til 8 |
| Smeltepunkt | -108,4 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | Metal dåse |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 200 mbar ved 20 °C |
| Viskositet | 0,55cp ved 20 °C |
| Kogepunkt | 66 °C |
| Formel vægt | 72,11g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrahydrofuran
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .