Få mere at vide
Tetrahydrofuran, Extra Pure, SLR, stabiliseret med 0,025% BHT, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Beskrivelse
C4H8O, CAS-nummer-109-99-9, oxacyclopentan, tetraidrofurano, 1,4-epoxybutan, furan, tetrahydro, butylenoxid, hydrofuran, tetrahydrofuran, tetrahydrofuran, furanidin, tetramethylenoxid, 2,5L, 61 BI Farvefri, 61C, 61C Farve 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolan, -108,4 grader C
Tekniske data
Tekniske data
pH | 7 til 8 |
Smeltepunkt | -108.4°C |
Farve | Farveløs |
Kogepunkt | 66°C |
Mængde | 2.5 L |
Emballage | Plastbelagt glasflaske |
Fysisk form | Væske |
Damptryk | 200mbar at 20°C |
Viskositet | 0.55cp at 20°C |
Formel vægt | 72.11g/mol |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2545156 | Analysecertifikat | 18/07/2025 | T/0700/21,T/0700/PC21,T/0700/08,T/0700/25A,T/0700/17Z,T/0700/21S,T/0700/25,T/0700/PB17,T/0700/27,T/0700/17 |
2544614 | Analysecertifikat | 14/07/2025 | T/0700/21,T/0700/PC21,T/0700/08,T/0700/25A,T/0700/17Z,T/0700/21S,T/0700/25,T/0700/PB17,T/0700/27,T/0700/17 |
2543924 | Analysecertifikat | 08/07/2025 | T/0700/21,T/0700/PC21,T/0700/08,T/0700/25A,T/0700/17Z,T/0700/21S,T/0700/25,T/0700/PB17,T/0700/27,T/0700/17 |
2536669 | Analysecertifikat | 24/05/2025 | T/0700/21,T/0700/PC21,T/0700/08,T/0700/25A,T/0700/17Z,T/0700/21S,T/0700/25,T/0700/PB17,T/0700/27,T/0700/17 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tetrahydrofuran
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tetrahydrofuran, Extra Pure, SLR, stabiliseret med 0,025% BHT, Fisher Chemical™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion