Få mere at vide
Tetrahydrofuran, Extra Dry, for Synthesis, Unstabilised, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10365910 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastic-coated Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10365910
Brand: Fisher Chemical T/0702/PB15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tetrahydrofuran, Extra Dry, for Synthesis, Unstabilised
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolane
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
pH 7 to 8
Smeltepunkt -108.4°C
Farve Colorless
Kogepunkt 66°C
Mængde 1 L
Emballage Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Damptryk 200mbar at 20°C
Viskositet 0.55cp at 20°C
Formel vægt 72.11g/mol