Få mere at vide
Tetrahydrofuran-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofuran D8 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| Formel vægt | 80.1077 |