Få mere at vide
Tetrahydrofuran-d8 (reagenskvalitet), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofuran D8 |
| CAS | 1693-74-9 |
| Molekylær formel | C4 2H8 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Furan-d4, tetrahydro-d4- (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), Tetrahydro-d4furan-2,3,4,5-d4, Perdeuterotetrahydrofuran, THF-d8, Tetrahydrofuran-d8, d8-THF |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5-oktadeuteriooxolan |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.16 |
| Formel vægt | 80,1077 g/mol |
| Vis mere |