Få mere at vide
Tetrahydrofuran-D8, for NMR, 99.5 atom % D
Artikelnummer. p-197258 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10469660
Brand: Thermo Scientific Acros 180130010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1693-74-9 | C4H8O | 80.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1693-74-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 80.16
MDL nummer MFCD00044238
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Synonym tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
PubChem CID 80290
SMIL [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran-D8
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.5 atom % D
Tæthed 0.9800g/mL
Deuterium (D) 99.4% min.
Emballage Glasflaske
Vand 0.06% max. (Coulometric)
Mængde 1 mL
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolan
Formel vægt 80.17
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran-D8
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.