Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofuran-D8 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 99.5 atom % D |
| Tæthed | 0.9800g/mL |
| Deuterium (D) | 99.4% min. |
| Emballage | Glasflaske |
| Vand | 0.06% max. (Coulometric) |
| Mængde | 1 mL |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolan |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetrahydrofuran-D8
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.