Få mere at vide
Tetrahydrofuran-d{8}, 99,5 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Deutereret THF bruges som opløsningsmiddel i mange organiske reaktioner og i NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofuran-d8 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | Isotop |
| Tæthed | 0.985 g/mL |
| Flammepunkt | -17 °C (-1 °F) |
| Mængde | 1 g |
| CAS | 1693-74-9 |
| Smeltepunkt | -106 °C |
| Kogepunkt | 66 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetrahydrofuran-d8
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: [2H4]Tetrahydro[2H4]furan