Få mere at vide
Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus, hæmmerfrit, for HPLC, ≥99,9%, Solstice
Beskrivelse
- Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
- Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
- Lav UV-urenhedsprofil
- Lav urenhedsgradient LC-basislinje
- Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydrofuran |
| Smeltepunkt | -108 °C |
| Navn note | hæmmerfri for HPLC |
| Absorbans | absorption/300 nm ≤0,02 |
| Tæthed | 0,889 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 1 L |
| Brydningsindeks | n20/D 1.407 |
| Lineær formel | C4H8O |
| Damptryk | 143 mmHg (20 °C) |
| Beilstein | 102391 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tetrahydrofuran
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: tetrahydrofuran