Få mere at vide
Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus, inhibitor-fri, til HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15664600
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15664600 100 mL 100ml
15674600 1 L 1 L
15694600 2 L 2 L
15684600 2.5 L 2.5 L
15614610 6 x 1 L Pakke med 6
15604610 4 x 2.5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Kan danne eksplosive peroxider.
Artikelnummer. 15664600 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 34865100ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Kan danne eksplosive peroxider.
Velegnet til HPLC, spektrofotometri, miljøtestning.
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
Smeltepunkt -108°C
Navn note inhibitor-free, for HPLC
Absorbans absorption/300nm ≤0.02
Tæthed 0.889g/mL at 25°C
Mængde 100 mL
Brydningsindeks n20/D 1.407
Lineær formel C4H8O
Damptryk 143mmHg (20°C)
Beilstein 102391
Kogepunkt 65°C to 67°C
Formel vægt 72.11g/mol
Procent renhed ≥99.9%
Grad CHROMASOLV™ Plus
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.