Få mere at vide
Riedel-de Haën Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus
Artikelnummer. 15995510
Skift visning
Mængde:
7 L
18 L
45 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
7 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15995510 7 L 7 L
15964750 18 L 18 L
15985510 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15995510 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 348657L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse. Inhibitor-fri,≥ 99,9 %.
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse.
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi.
  • Lav UV-urenhedsprofil.
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje.
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder.
Kemiske identifikatorer
CAS 109-99-9
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00005356
InChI nøgle WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym THF, Oxolane, 1,4-Epoxybutane, Butylene Oxide, Diethylene Oxide, tetra-Methylene Oxide
IUPAC navn oxolan
SMIL C1CCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrofuran
pH Neutral
Smeltepunkt -108°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.89 g/cm3 (20°C)
Mængde 7 L
Flammepunkt -21°C
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV™ Plus
Lineær formel C4H8O
Damptryk 200 hPa (20°C)
Viskositet 0.48 mPa.s (20°C)
FN nummer UN2056
Beilstein 102391
Kogepunkt 65°C (1.013 hPa)
Procent renhed ≥99.90%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.